Merck
1.00238
SAFC
Sodium hydroxide solution
50%, EMPROVE® EXPERT
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Natriumhydroxidlösung
About This Item
UNSPSC kód:
12352305
product name
Sodium hydroxide solution 50%, EMPROVE® EXPERT
gőznyomás
2 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
termékcsalád
EMPROVE® EXPERT
form
liquid
pH
14 (20 °C, 89 g/L in H2O)
bp
135 °C/1013 hPa
mp
12 °C
sűrűség
1.52 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
EMPROVE® EXPERT
Analízis megjegyzés
Assay (acidimetric,NaOH)49.0 - 50.0 %Carbonate (as Na₂CO₃)≤ 1.0 %Chloride (Cl)≤ 100 ppmSulfate (SO₄)≤ 30 ppmHeavy metals (as Pb)≤ 5.0 ppmAl (Aluminium)≤ 10 ppmFe (Iron)≤ 5 ppmNi (Nickel) *≤ 2.00 ppmResidual solvents (ICH Q3C)...excluded by production processFiltered with 0.2 µm
This product has been manufactured from Sodium hydroxide pellets Ph Eur, BP, JP, NF and water for injection (wfi) acc. USP which conforms with highly purified water (hpw) acc. Ph Eur.
Elemental impurity specifications have been set considering ICH Q3D (Guideline for Elemental Impurities). Class 1-3 elements are not likely to be present above the ICH Q3D option 1 limit, unless specified and indicated (*).
Jogi információk
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1