Merck
4.80648
SAFC
Sodium hydroxide solution
10 M EMPROVE® EXPERT
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Sodium hydroxide solution
About This Item
Lineáris képlet:
NaOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
40.00
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352305
Terméknév
Sodium hydroxide solution 10 mol/L, EMPROVE® EXPERT
gőznyomás
3 mmHg ( 37 °C)
Minőségi szint
termékcsalád
EMPROVE® EXPERT
Forma
liquid
pH
14 (20 °C in H2O)
sűrűség
1.33 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Analízis megjegyzés
Assay (acidimetric,NaOH): 9.9 - 10.1 mol/l
Assay (acidimetric): 29.9 - 30.3 %
Identity: passes test
Carbonate (as Na₂CO₃): ≤ 1.0 %
Chloride (Cl): ≤ 60 ppm
Sulfate (SO₄): ≤ 30 ppm
Heavy metals (as Pb): ≤ 5.0 ppm
Al (Aluminium): ≤ 10 ppm
Fe (Iron): ≤ 3 ppm
Ni (Nickel) *: ≤ 2.00 ppm
Residual solvents (ICH Q3C): ...excluded by production process
Filtered with 0.2 µm
This product has been manufactured from Sodium hydroxide pellets Ph Eur, BP, JP, NF and water for injection (wfi) acc. USP which conforms with highly purified water (hpw) acc. Ph Eur.
Elemental impurity specifications have been set considering ICH Q3D (Guideline for Elemental Impurities). Class 1-3 elements are not likely to be present above the ICH Q3D option 1 limit, unless specified and indicated (*).
Jogi információk
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1