Merck
1.00383
SAFC
DL-Malic acid
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., NF, FCC, E 296
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
DL-Malic acid, DL-Hydroxysuccinic acid, Hydroxybutanedioic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H6O5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
134.09
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
E szám:
E296
EC index szám:
230-022-8
Ügynökség
NF
Ph. Eur.
Minőségi szint
szab. megfelelőség
FCC
termékcsalád
EMPROVE® ESSENTIAL
Forma
solid
öngyulladási hőmérséklet
349 °C
hatékonyság
>3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
technika/technikák
API processing | cocrystal formation: suitable
API processing | salt formation: suitable
pH
2.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
128-132 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 203 °C
oldhatóság
558 g/L
sűrűség
1.60 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
solid formulation
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
[O-]C(=O)C(O)CC(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
Malic acid is typically applied as acidulant and pH adjuster as well as taste modifier in pharmaceutical formulations and food. In addition, it has antioxidant properties.
DL-Malic acid Emprove® Essential is mainly used in highly regulated pharmaceutical applications.
Jogi információk
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
397.4 °F
Lobbanási pont (C)
203 °C