Merck
1.00090
SAFC
Adipic acid
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., NF
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Adipic acid, Hexanedioic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H10O4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
146.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
E szám:
E355
EC index szám:
204-673-3
Ügynökség
NF
Ph. Eur.
Minőségi szint
szab. megfelelőség
FCC
gőznyomás
0.097 hPa ( 18.5 °C)
leírás
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,NF,FCC,E 355
termékcsalád
EMPROVE® ESSENTIAL
Forma
solid
öngyulladási hőmérséklet
405 °C
hatékonyság
5700 mg/kg LD50, oral (Rat)
>7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
technika/technikák
API processing | cocrystal formation: suitable
API processing | salt formation: suitable
pH
2.7 (25 °C, 23 g/L in H2O)
mp
150.9 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 196 °C
oldhatóság
15 g/L
sűrűség
1.36 g/cm3 at 25 °C
alkalmazás(ok)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
[O-]C(=O)CCCCC(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C6H10O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WNLRTRBMVRJNCN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
Adipic acid is typically used as a pH modifier in pharmaceutical applications.
Jogi információk
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
384.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
196 °C - closed cup