Fontos dokumentumok
69785
DL-Lactic acid
~90% (T)
Szinonimák:
2-Hydroxypropionic acid
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
~90% (T)
Minőségi szint
form
liquid
szennyeződések
water, residual
törésmutató
n20/D 1.425 (lit.)
bp
122 °C/15 mmHg (lit.)
sűrűség
1.209 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
hydroxyl
SMILES string
CC(O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.