Fontos dokumentumok
L1250
DL-Lactic acid
85 % (w/w), syrup
Szinonimák:
milk acid, 2-Hydroxypropionic acid
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥85.0% (titration)
Minőségi szint
Forma
syrup
koncentráció
85 % (w/w)
törésmutató
n20/D 1.425 (lit.)
pKa (25 °C)
(1) 3.73, (2) 3.79 (L(+)-isomer)
bp
122 °C/15 mmHg (lit.)
sűrűség
1.209 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
CC(O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?