Merck
L1875
Sigma-Aldrich
L-(+)-Lactic acid solution
30% in H2O (by weight)
Szinonimák:
(S)-2-Hydroxypropionic acid, Sarcolactic acid
Méret kiválasztása
100 ML
47 000,00 Ft
250 ML
47 040,00 Ft
1 L
233 000,00 Ft
47 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
100 ML
47 000,00 Ft
250 ML
47 040,00 Ft
1 L
233 000,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C3H6O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
90.08
Beilstein:
1720251
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
47 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
koncentráció
30% in H2O (by weight)
oldhatóság
water: soluble(lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JVTAAEKCZFNVCJ-REOHCLBHSA-N
Alkalmazás
L-(+)-Lactic acid solution may be used in the preparation of novel pH-sensitive physically crosslinked hydrogels.[1] It may be used in the preparation of low molecular weight poly(lactic acid) by direct polycondensation.[2]
Egyéb megjegyzések
Aqueous solutions of l(+)-Lactate.
Kapcsolódás
Purity equivalent to L 1750.
Alkalmazás
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
G G Jinesh et al.
Cell death and differentiation, 20(3), 382-395 (2012-11-24)
Caspases mediate apoptosis and have also been implicated in stem-cell biology. How caspases are linked to stem-cell biology is not known. Here, we show that the apoptotic blebs of cancer cells fuse together to form novel structures called 'blebbishields'. Blebbishields
Debby Gawlitta et al.
Journal of applied physiology (Bethesda, Md. : 1985), 103(2), 464-473 (2007-04-21)
Prolonged periods of tissue compression may lead to the development of pressure ulcers, some of which may originate in, for example, skeletal muscle tissue and progress underneath intact skin, representing deep tissue injury. Their etiology is multifactorial and the interaction
Synthesis and characterization of pH-sensitive hydrogels based on chitosan and D, L-lactic acid.
Qu X, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 74(13), 3193-3202 (1999)
Young-Kyoung Lee et al.
The Journal of biological chemistry, 292(49), 20208-20217 (2017-10-06)
Impaired mitochondrial oxidative phosphorylation (OXPHOS) capacity, accompanied by enhanced glycolysis, is a key metabolic feature of cancer cells, but its underlying mechanism remains unclear. Previously, we reported that human hepatoma cells that harbor OXPHOS defects exhibit high tumor cell invasiveness
Swelling and hydrolytic degradation of poly (D, L-lactic acid) in aqueous solutions.
Proikakis C S, et al.
Polymer Degradation and Stability, 91(3), 614-619 (2006)