8.17058
Maleic acid
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., NF
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
cis-Butenedioic acid, Toxilic acid
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
NF
Ph. Eur.
Minőségi szint
gőznyomás
<0.1 hPa ( 20 °C)
termékcsalád
EMPROVE® ESSENTIAL
Teszt
99.0-101.0% substance (anhydrous) basis
Forma
solid
hatékonyság
708 mg/kg LD50, oral (Rat)
1560 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
technika/technikák
API processing | cocrystal formation: suitable
API processing | salt formation: suitable
pH
1.3 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
130-135 °C (lit.)
oldhatóság
478.8 g/L
sűrűség
1.59 g/mL at 25 °C (lit.)
kation nyomok
Fe: ≤5 ppm
V: ≤1 ppm
heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
alkalmazás(ok)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
OC(=O)\C=C/C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VZCYOOQTPOCHFL-UPHRSURJSA-N
Általános leírás
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1