1.37020
Sodium hydroxide
pellets, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, NF, JP
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
‘Caustic soda’
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
BP
ChP
JP
NF
Ph. Eur.
Minőségi szint
gőzsűrűség
>1 (vs air)
gőznyomás
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
leírás
suitable for the biopharmaceutical production
termékcsalád
EMPROVE® EXPERT
Teszt
≥98.0-100.5% (total alkilinity calculated as NaOH)
form
pellets
solid
pH
>14 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
318 °C (lit.)
oldhatóság
water: 1090 g/L at 20 °C
sűrűség
2.13 g/cm3 at 20 °C
anion nyomok
carbonate (as Na2CO3): ≤0.5%
chloride (Cl-): ≤0.015%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
silicate (as SiO2): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.010%
kation nyomok
Al: ≤0.001%
As: ≤0.0003%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0010%
Hg: ≤0.00001%
K: ≤0.05%
Mg: ≤0.002%
Ni: ≤0.001%
Pb: ≤0.00005%
Zn: ≤0.0025%
heavy metals (as Ag): ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
alkalmazás(ok)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1