Fontos dokumentumok
69780
L-(+)-Lactic acid solution
~40% in H2O
Szinonimák:
(S)-2-Hydroxypropionic acid, Sarcolactic acid
About This Item
Javasolt termékek
form
liquid
Minőségi szint
100
200
koncentráció
~40% in H2O
szennyeződések
≤1% D-lactic acid
SMILES string
C[C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JVTAAEKCZFNVCJ-REOHCLBHSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup