Merck
930881
Sigma-Aldrich
(cod)Pd(CH2CMe2C6H4)
greener alternative
≥95%
Szinonimák:
Campora’s palladacycle
Méret kiválasztása
250 MG
51 700,00 Ft
1 G
131 000,00 Ft
51 700,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
250 MG
51 700,00 Ft
1 G
131 000,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18H24Pd
CAS-szám:
Molekulatömeg:
346.80
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
NACRES:
NA.21
51 700,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
≥95%
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
környezetbarátabb alternatív kategória
Általános leírás
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Alkalmazás
(cod)Pd(CH2CMe2C6H4), also referred to as Campora′s palladacycle, is a Pd(II) source with demonstrated use as an air-, moisture-, and thermally stable precursor to palladium oxidative addition complexes (Pd OACs).
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Ryan P King et al.
Organic letters, 23(20), 7927-7932 (2021-10-07)
The utilization of isolated Palladium Oxidative Addition Complexes (OACs) has had a significant impact on Pd-catalyzed and Pd-mediated cross-coupling reactions. Despite their importance, widespread utility of OACs has been limited by the instability of their precursor complexes. Herein, we report