Merck
915378
Sigma-Aldrich
AdBrettPhos Pd G6 Br
Szinonimák:
AdBrettPhos OAC precatalyst Br
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C50H65BrF3O2PPd
Molekulatömeg:
972.34
UNSPSC kód:
12352100
NACRES:
NA.22
form
powder or crystals
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Alkalmazás
AdBrettPhos Pd G6 Br is a G6 Buchwald precatalyst. The G6 precatalysts are air-stable, palladium-based oxidative addition complexes (OACs) that offer an alternative to the previously developed classes of palladacycle precatalysts. Unlike previous generations, the bulkiest biarylphosphine ligand precatalysts are readily prepared. These precatalysts have been shown to be effective for many reactions, including C-N, C-O, and C-F cross couplings.
Learn more about G6 Buchwald precatalysts
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
A Buchwald G6 prekatalizátorok oxidatív addíciós komplexek, amelyek hő-, levegő- és nedvességstabilak. A katalizátor aktiválásához nincs szükség bázisra, és ártalmatlan melléktermékeket termel.
Buchwald G6 precatalysts are oxidative addition complexes that are thermally, air, and moisture stable. The catalyst activation doesn’t require a base and generates innocuous byproducts.