Merck
409049
Sigma-Aldrich
(1,5-Cyclooctadiene)dimethylplatinum(II)
97%
Szinonimák:
Dimethyl(cyclooctadiene)platinum, Pt(cod)(Me)2
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H18Pt
CAS-szám:
Molekulatömeg:
333.33
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
reakcióalkalmasság
core: platinum
reagent type: catalyst
mp
103-105 °C (lit.)
SMILES string
C[Pt]C.C1CC=CCCC=C1
InChI
1S/C8H12.2CH3.Pt/c1-2-4-6-8-7-5-3-1;;;/h1-2,7-8H,3-6H2;2*1H3;/b2-1-,8-7-;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZABVBYGUHBRHFJ-PHFPKPIQSA-N
Általános leírás
(1,5-Cyclooctadiene)dimethylplatinum (II) is a coordination compound in which platinum (Pt) is surrounded by two methyl (CH3) groups and one 1,5-cyclooctadiene (COD) group. It is often used as a precursor in the synthesis of platinum catalysts, which have a wide range of applications in different organic reactions.
Alkalmazás
(1,5-Cyclooctadiene)dimethylplatinum(II) can be used as a platinum precursor in the preparation of:
  • Hydrophobic platinum catalyst in the presence of reducing agent (NaBH4).
  • Pt/Hβ catalysts for the selective isomerization of n-butane to isobutane.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Preparation of hydrophobic platinum catalysts using a water-in-CO2 microemulsion
Shimizu R, et al.
Journal of Supercritical Fluids, 44(1), 109-114 (2008)
The controlled synthesis of Pt/H? catalysts with intimate metal-acid sites for n-butane isomerization
Wang P, et al.
Microporous and Mesoporous Materials : The Official Journal of the International Zeolite Association, 309, 110547-110547 (2020)
The room temperature substitution of n-and iso-perfluoropropyl iodides and n-perfluorobutyl iodide to dimethylplatinum (II) 1, 5-cyclooctadiene: The crystal structure of [Pt (C3F7) 2 (COD)]
Thomson J, et al.
Inorganic Chemistry Communications, 8(9), 782-784 (2005)