Merck
912646
Sigma-Aldrich
tBuBrettPhos Pd G6 bromide
Szinonimák:
tBuBrettPhos OAC precatalyst Br
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C38H53BrF3O2PPd
Molekulatömeg:
816.12
UNSPSC kód:
12161600
NACRES:
NA.22
form
powder or crystals
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Alkalmazás
tBuBrettPhos Pd G6 bromide is a G6 Buchwald precatalyst. The G6 precatalysts are air-stable, palladium-based oxidative addition complexes (OACs) that offer an alternative to the previously developed classes of palladacycle precatalysts. Unlike previous generations, the bulkiest biarylphosphine ligand precatalysts are readily prepared. These precatalysts have been shown to be effective for many reactions, including C-N, C-O, and C-F cross couplings.
Learn more about G6 Buchwald precatalysts
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Bryan T Ingoglia et al.
Organic letters, 19(11), 2853-2856 (2017-05-13)
In this report, we describe the application of palladium-based oxidative addition complexes (OACs) as effective precatalysts for C-N, C-O, and C-F cross-coupling reactions with a variety of (hetero)arenes. These complexes offer a convenient alternative to previously developed classes of precatalysts
Cikkek
A Buchwald G6 prekatalizátorok oxidatív addíciós komplexek, amelyek hő-, levegő- és nedvességstabilak. A katalizátor aktiválásához nincs szükség bázisra, és ártalmatlan melléktermékeket termel.
Buchwald G6 precatalysts are oxidative addition complexes that are thermally, air, and moisture stable. The catalyst activation doesn’t require a base and generates innocuous byproducts.