Fontos dokumentumok
275891
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)palladium(II)
99%
Szinonimák:
PdCl2(cod)
Teszt
99%
reakcióalkalmasság
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
210 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl[Pd]Cl.C1CC=CCCC=C1
InChI
1S/C8H12.2ClH.Pd/c1-2-4-6-8-7-5-3-1;;;/h1-2,7-8H,3-6H2;2*1H;/q;;;+2/p-2/b2-1-,8-7-;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RRHPTXZOMDSKRS-PHFPKPIQSA-L
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?