Merck
916455
Sigma-Aldrich
AlPhos Pd G6 OTf
Szinonimák:
AlPhos OAC precatalyst OTf
Méret kiválasztása
100 MG
186 000,00 Ft
186 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
100 MG
186 000,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C60H71F10O4PPdS
CAS-szám:
Molekulatömeg:
1215.65
UNSPSC kód:
12352100
NACRES:
NA.22
186 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Forma
powder
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
SMILES string
[Pd+]c%10ccc(cc%10)C(F)(F)F.Fc1c(c(c(c(c1CCCC)F)F)c2c(c(c(cc2C(C)C)C(C)C)c3c(c(ccc3)OC)P([C@]87C[C@H]9C[C@@H](C8)C[C@@H](C7)C9)[C@]54C[C@H]6C[C@@H](C5)C[C@@H](C4)C6)C(C)C)F.FC(F)(F)[S](=O)(=O)[O-]
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QJLVEPMTRMVTFU-HZBKTHAQSA-M
Alkalmazás
AlPhos Pd G6 OTf is a G6 Buchwald precatalyst. The G6 precatalysts are air-stable, palladium-based oxidative addition complexes (OACs) that offer an alternative to the previously developed classes of palladacycle precatalysts. Unlike previous generations, the bulkiest biarylphosphine ligand precatalysts are readily prepared. These precatalysts have been shown to be effective for many reactions, including C-N, C-O, and C-F cross couplings.
Learn more about G6 Buchwald precatalysts
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Bryan T Ingoglia et al.
Organic letters, 19(11), 2853-2856 (2017-05-13)
In this report, we describe the application of palladium-based oxidative addition complexes (OACs) as effective precatalysts for C-N, C-O, and C-F cross-coupling reactions with a variety of (hetero)arenes. These complexes offer a convenient alternative to previously developed classes of precatalysts
Cikkek
A Buchwald G6 prekatalizátorok oxidatív addíciós komplexek, amelyek hő-, levegő- és nedvességstabilak. A katalizátor aktiválásához nincs szükség bázisra, és ártalmatlan melléktermékeket termel.
Buchwald G6 precatalysts are oxidative addition complexes that are thermally, air, and moisture stable. The catalyst activation doesn’t require a base and generates innocuous byproducts.