Fontos dokumentumok
578940
Tri-tert-butylphosphonium tetrafluoroborate
97%
Szinonimák:
TTBP · HBF4, [(t-Bu)3PH]BF4
Teszt
97%
Forma
solid
reakcióalkalmasság
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
reaction type: Addition Reactions
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Carbonylations
reagent type: ligand
reaction type: Heck Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Negishi Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Sonogashira Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Stille Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
mp
261 °C (lit.)
funkcionális csoport
phosphine
SMILES string
F[B-](F)(F)F.CC(C)(C)[PH+](C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C12H27P.BF4/c1-10(2,3)13(11(4,5)6)12(7,8)9;2-1(3,4)5/h1-9H3;/q;-1/p+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YTJUCJAUJCXFTN-UHFFFAOYSA-O
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
What is COgen? What is COware? What is the SyTracks COgenerator system? And more questions answered.