Merck
912883
Sigma-Aldrich
tBuBrettPhos Pd G6 TES
Szinonimák:
tBuBrettPhos OAC precatalyst TES
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C43H66BrO4PPdSi
CAS-szám:
Molekulatömeg:
892.37
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
NACRES:
NA.22
Forma
powder
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
>300 °C
SMILES string
[Pd](Br)c3ccc(cc3)C(=O)OCC[Si](C)(C)C.P(C(C)(C)C)(C(C)(C)C)c1c(ccc(c1c2c(cc(cc2C(C)C)C(C)C)C(C)C)OC)OC
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZIQMRJCMTGYLPQ-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
tBuBrettPhos Pd G6 TES is a G6 Buchwald precatalyst. The G6 precatalysts are air-stable, palladium-based oxidative addition complexes (OACs) that offer an alternative to the previously developed classes of palladacycle precatalysts. Unlike previous generations, the bulkiest biarylphosphine ligand precatalysts are readily prepared. These precatalysts have been shown to be effective for many reactions, including C-N, C-O, and C-F cross couplings.
Learn more about G6 Buchwald precatalysts
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Monophosphine Ligands Promote Pd-Catalyzed C-S Cross-Coupling Reactions at Room Temperature with Soluble Bases.
Xu J, et al.
ACS Catalysis, 9(7), 6461-6466 (2019)
Bryan T Ingoglia et al.
Organic letters, 19(11), 2853-2856 (2017-05-13)
In this report, we describe the application of palladium-based oxidative addition complexes (OACs) as effective precatalysts for C-N, C-O, and C-F cross-coupling reactions with a variety of (hetero)arenes. These complexes offer a convenient alternative to previously developed classes of precatalysts
Cikkek
A Buchwald G6 prekatalizátorok oxidatív addíciós komplexek, amelyek hő-, levegő- és nedvességstabilak. A katalizátor aktiválásához nincs szükség bázisra, és ártalmatlan melléktermékeket termel.
Buchwald G6 precatalysts are oxidative addition complexes that are thermally, air, and moisture stable. The catalyst activation doesn’t require a base and generates innocuous byproducts.