Merck
922900
Sigma-Aldrich
GPhos Pd G6 TES
Szinonimák:
GPhos OAC precatalyst TES
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C47H70BrO4PPdSi
CAS-szám:
Molekulatömeg:
944.44
UNSPSC kód:
12161600
NACRES:
NA.22
form
powder
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Alkalmazás
GPhos Pd G6 TES is a sixth generation (G6) Buchwald palladium precatalyst for cross-coupling reactions with demonstrated use for the room temperature coupling of primary amines with aryl halides.
Learn more about G6 Buchwald precatalysts
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Elaine C Reichert et al.
Journal of the American Chemical Society, 145(6), 3323-3329 (2023-02-01)
We report a versatile and functional-group-tolerant method for the Pd-catalyzed C-N cross-coupling of five-membered heteroaryl halides with primary and secondary amines, an important but underexplored transformation. Coupling reactions of challenging, pharmaceutically relevant heteroarenes, such as 2-H-1,3-azoles, are reported in good-to-excellent
Development of an Aryl Amination Catalyst with Broad Scope Guided by Consideration of Catalyst Stability
Scott D, et al
Journal of the American Chemical Society, 142, 15027-15037 (2020)
Cikkek
A Buchwald G6 prekatalizátorok oxidatív addíciós komplexek, amelyek hő-, levegő- és nedvességstabilak. A katalizátor aktiválásához nincs szükség bázisra, és ártalmatlan melléktermékeket termel.
Buchwald G6 precatalysts are oxidative addition complexes that are thermally, air, and moisture stable. The catalyst activation doesn’t require a base and generates innocuous byproducts.