Merck
925454
Sigma-Aldrich
AdCyBrettPhos Pd G6 Br
Szinonimák:
AdCyBrettPhos OAC precatalyst Br
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C46H61BrF3O2PPd
Molekulatömeg:
920.27
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Forma
powder
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
SMILES string
Br[Pd](C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F)P(C(C(OC)=CC=C2OC)=C2C(C(C(C)C)=CC(C(C)C)=C3)=C3C(C)C)(C4CCCCC4)C56C[C@H]7C[C@H](C[C@H](C7)C6)C5
Alkalmazás
AdCyBrettPhos Pd G6 Br is a G6 Buchwald precatalyst. The G6 precatalysts are air-stable, palladium-based oxidative addition complexes (OACs) that offer an alternative to the previously developed classes of palladacycle precatalysts. Unlike previous generations, the bulkiest biarylphosphine ligand precatalysts are readily prepared. These precatalysts have been shown to be effective for many reactions, including C-N, C-O, and C-F cross couplings.
Learn more about G6 Buchwald precatalysts
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
A Buchwald G6 prekatalizátorok oxidatív addíciós komplexek, amelyek hő-, levegő- és nedvességstabilak. A katalizátor aktiválásához nincs szükség bázisra, és ártalmatlan melléktermékeket termel.
Buchwald G6 precatalysts are oxidative addition complexes that are thermally, air, and moisture stable. The catalyst activation doesn’t require a base and generates innocuous byproducts.