Fontos dokumentumok
177261
DPPF
97%
Szinonimák:
1,1′-Ferrocenediyl-bis(diphenylphosphine), dppf
Teszt
97%
form
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Carbonylations
reagent type: ligand
reaction type: Ene Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Heck Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Negishi Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Sonogashira Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Stille Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Tsuji-Trost Reaction
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
181-182 °C (dec.) (lit.)
funkcionális csoport
phosphine
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
[Fe].[CH]1[CH][CH][C]([CH]1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.[CH]4[CH][CH][C]([CH]4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C17H14P.Fe/c2*1-3-9-15(10-4-1)18(17-13-7-8-14-17)16-11-5-2-6-12-16;/h2*1-14H;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HPXNTHKXCYMIJL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Ruthenium-Catalyzed N-Alkylation of Amines and Sulfonamides Using Borrowing Hydrogen Methodology
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)