Fontos dokumentumok
928348
BrettPhos ChemBeads
Szinonimák:
2-(Dicyclohexylphosphino)3,6-dimethoxy-2′,4′,6′-triisopropyl-1,1′-biphenyl
About This Item
Javasolt termékek
Forma
solid
Minőségi szint
összetétel
~ 5 wt.% loading of catalyst
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
SMILES string
P(C4CCCCC4)(C3CCCCC3)c1c(ccc(c1c2c(cc(cc2C(C)C)C(C)C)C(C)C)OC)OC
InChI
1S/C35H53O2P/c1-23(2)26-21-29(24(3)4)33(30(22-26)25(5)6)34-31(36-7)19-20-32(37-8)35(34)38(27-15-11-9-12-16-27)28-17-13-10-14-18-28/h19-25,27-28H,9-18H2,1-8H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WDVGNXKCFBOKDF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
It can be used in:
- palladium-catalyzed trifluoromethylation of aryl chlorides
- Buchwald-Hartwig amination
- synthesis of 4-aryl and alkyl substituted, N6-alkylated pyridazine-3,6-diamines via a Buchwald protocol
Learn more about ChemBeads products
For larger scale uses, product also available in powdered form (718742)
Egyéb megjegyzések
Versatile Methods to Dispense Sub-Milligram Quantities of Solids using Chemical Coated Beads for High-Throughput Experimentation
ChemBead Enabled High-Throughput Cross-Electrophile Coupling Reveals a New Complementary Ligand
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Carc. 1B Inhalation
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
ChemBeads, catalyst-coated glass beads, dispense solid chemical reagents for nanomole-scale high-throughput reaction screening.