Merck
927805
Sigma-Aldrich
Zinc Acetate ChemBeads
Szinonimák:
Zn(OAc)2
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H6O4Zn
CAS-szám:
Molekulatömeg:
183.48
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
NACRES:
NA.82
form
solid
Minőségi szint
összetétel
~ 4 wt.% loading of catalyst
SMILES string
CC(O[Zn]OC(C)=O)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Zn/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DJWUNCQRNNEAKC-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
Zinc Acetate may be used in the synthesis of layered Zn-arylphosphonates with potential application in sorption, ion exchange or catalysis. Also it may be used in the ultrasonic preparation of zinc sulfide nanoparticles coated on silica particles.
ChemBeads are chemical coated glass beads. ChemBeads offer improved flowability and chemical uniformity perfect for automated solid dispensing and high-throughput experimentation. The method of creating ChemBeads uses no other chemicals or surfactants allowing the user to accurately dispense sub-milligram amounts of chemical.
Learn more about ChemBeads products
For larger scale uses, product also available in powdered form (383317)
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Health hazardCorrosion
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
ChemBeads, catalyst-coated glass beads, dispense solid chemical reagents for nanomole-scale high-throughput reaction screening.