Fontos dokumentumok
931055
tBuXPhos Pd G3 ChemBeads
Szinonimák:
[(2-Di-tert-butylphosphino-2′,4′,6′-triisopropyl-1,1′-biphenyl)-2-(2′-amino-1,1′-biphenyl)] palladium(II) methanesulfonate, tBuXPhos-Pd-G3
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
~6 wt.% loading of catalyst
Minőségi szint
Forma
solid
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
a címkézés mértéke
~6 wt. % loading of catalyst
SMILES string
O=S([O-][Pd+2]1(P(C(C)(C)C)(C(C)(C)C)C2=CC=CC=C2C3=C(C(C)C)C=C(C(C)C)C=C3C(C)C)[C-]4=C(C5=C(N1)C=CC=C5)C=CC=C4)(C)=O
InChI
1S/C29H45P.C12H10N.CH4O3S.Pd/c1-19(2)22-17-24(20(3)4)27(25(18-22)21(5)6)23-15-13-14-16-26(23)30(28(7,8)9)29(10,11)12;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;1-5(2,3)4;/h13-21H,1-12H3;1-6,8-9H,13H2;1H3,(H,2,3,4);/q;;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SQQOHCLJPLSJGX-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
For larger scale uses, product also available in powdered form (762229)
Alkalmazás
ChemBeads are chemical coated glass beads. ChemBeads offer improved flowability and chemical uniformity perfect for automated solid dispensing and high-throughput experimentation. The method of creating ChemBeads uses no other chemicals or surfactants allowing the user to accurately dispense sub-milligram amounts of chemical.
Learn more about ChemBeads products
Egyéb megjegyzések
Versatile Methods to Dispense Sub-Milligram Quantities of Solids using Chemical Coated Beads for High-Throughput Experimentation
ChemBead Enabled High-Throughput Cross-Electrophile Coupling Reveals a New Complementary Ligand
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)