Fontos dokumentumok
927783
XPhos Pd G3 ChemBeads
Szinonimák:
(2-Dicyclohexylphosphino-2′,4′,6′-triisopropyl-1,1′-biphenyl)[2-(2′-amino-1,1′-biphenyl)]palladium(II) methanesulfonate, XPhos-G3-Palladacycle, XPhos-Pd-G3
About This Item
Javasolt termékek
form
solid
Minőségi szint
összetétel
~ 4 wt.% loading of catalyst
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Általános leírás
For larger scale uses, product also available in powdered form (763381)
Alkalmazás
- Cyanation reaction of heterocyclic halides.
- Coupling of heteroaryl chlorides with polyfluoroaryl zinc reagents.
- Coupling of 2,6-difluorophenylboronic acid with (hetero)aryl chlorides.
Learn more about ChemBeads products
Egyéb megjegyzések
Versatile Methods to Dispense Sub-Milligram Quantities of Solids using Chemical Coated Beads for High-Throughput Experimentation
ChemBead Enabled High-Throughput Cross-Electrophile Coupling Reveals a New Complementary Ligand
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
ChemBeads, catalyst-coated glass beads, dispense solid chemical reagents for nanomole-scale high-throughput reaction screening.