Merck
928399
Sigma-Aldrich
Pd-PEPPSI-IPent Catalyst ChemBeads
Szinonimák:
Dichloro[1,3-bis(2,6-Di-3-pentylphenyl)imidazol-2-ylidene](3-chloropyridyl)palladium(II), [1,3-Bis(2,6-Di-3-pentylphenyl)imidazol-2-ylidene](3-chloropyridyl)dichloropalladium(II), [1,3-Bis(2,6-Di-3-pentylphenyl)imidazol-2-ylidene](3-chloropyridyl)palladium
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C40H56Cl3N3Pd
CAS-szám:
Molekulatömeg:
791.67
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
NACRES:
NA.82
Teszt
~5 wt.% loading of catalyst
Minőségi szint
form
solid
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
a címkézés mértéke
~5 wt. % loading of catalyst
InChI
1S/C35H52N2.C5H4ClN.2ClH.Pd/c1-9-26(10-2)30-19-17-20-31(27(11-3)12-4)34(30)36-23-24-37(25-36)35-32(28(13-5)14-6)21-18-22-33(35)29(15-7)16-8;6-5-2-1-3-7-4-5;;;/h17-24,26-29H,9-16H2,1-8H3;1-4H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BCXSKTXOKALLAZ-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
Catalyst has been used for Stille coupling, Negishi coupling and Suzuki coupling reactions.
ChemBeads are chemical coated glass beads. ChemBeads offer improved flowability and chemical uniformity perfect for automated solid dispensing and high-throughput experimentation. The method of creating ChemBeads uses no other chemicals or surfactants allowing the user to accurately dispense sub-milligram amounts of chemical.
Learn more about ChemBeads products
For larger scale uses, product also available in powdered form (732117)
Jogi információk
PEPPSI is a trademark of Total Synthesis Ltd.
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Carc. 1B Inhalation
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
PEPPSI palladium N-heterocyclic-carbene catalyst system enhances efficiency and functional group tolerance in catalysis.
ChemBeads, catalyst-coated glass beads, dispense solid chemical reagents for nanomole-scale high-throughput reaction screening.