Fontos dokumentumok
928313
tBuBrettPhos Pd G3 ChemBeads
Szinonimák:
tert-BuBrettPhos-Pd-G3, [(2-Di-tert-butylphosphino-3,6-dimethoxy-2′,4′,6′-triisopropyl-1,1′-biphenyl)-2-(2′-amino-1,1′-biphenyl)]palladium(II) methanesulfonate
About This Item
Javasolt termékek
form
solid
Minőségi szint
összetétel
~ 5 wt.% loading of catalyst
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
InChI
1S/C31H49O2P.C12H10N.CH4O3S.Pd/c1-19(2)22-17-23(20(3)4)27(24(18-22)21(5)6)28-25(32-13)15-16-26(33-14)29(28)34(30(7,8)9)31(10,11)12;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;1-5(2,3)4;/h15-21H,1-14H3;1-6,8-9H,13H2;1H3,(H,2,3,4);/q;;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GAQPAUHHECNHNS-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
For larger scale uses, product also available in powdered form (745979)
Alkalmazás
ChemBeads are chemical coated glass beads. ChemBeads offer improved flowability and chemical uniformity perfect for automated solid dispensing and high-throughput experimentation. The method of creating ChemBeads uses no other chemicals or surfactants allowing the user to accurately dispense sub-milligram amounts of chemical.
Learn more about ChemBeads products
Egyéb megjegyzések
Versatile Methods to Dispense Sub-Milligram Quantities of Solids using Chemical Coated Beads for High-Throughput Experimentation
ChemBead Enabled High-Throughput Cross-Electrophile Coupling Reveals a New Complementary Ligand
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Carc. 1B Inhalation
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
ChemBeads, catalyst-coated glass beads, dispense solid chemical reagents for nanomole-scale high-throughput reaction screening.