Merck
927791
Sigma-Aldrich
Bis(di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine)dichloropalladium(II) ChemBeads
Szinonimák:
(A-taPhos)2PdCl2, Pd(amphos)Cl2
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C32H56Cl2N2P2Pd
CAS-szám:
Molekulatömeg:
708.07
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
NACRES:
NA.21
form
solid
Minőségi szint
összetétel
~ 5 wt.% loading of catalyst
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
SMILES string
Cl[Pd]Cl.CN(C)c1ccc(cc1)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C.CN(C)c2ccc(cc2)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/2C16H28NP.2ClH.Pd/c2*1-15(2,3)18(16(4,5)6)14-11-9-13(10-12-14)17(7)8;;;/h2*9-12H,1-8H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DWOZNANUEDYIOF-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
Application Guide for Palladium Catalyzed Cross-Coupling Reactions
Palladium-catalyzed coupling of iodo-α-β-unsaturated esters to afford tetrasubstituted olefins
ChemBeads are chemical coated glass beads. ChemBeads offer improved flowability and chemical uniformity perfect for automated solid dispensing and high-throughput experimentation. The method of creating ChemBeads uses no other chemicals or surfactants allowing the user to accurately dispense sub-milligram amounts of chemical.
Learn more about ChemBeads products
For larger scale uses, product also available in powdered form (678740)
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Carc. 1B Inhalation
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
ChemBeads, catalyst-coated glass beads, dispense solid chemical reagents for nanomole-scale high-throughput reaction screening.