926620
Upconversion Nanoparticles
NaYF4:Yb,Er@NaYF4, Oil soluble core-shell, fluorescence λex 980, green light
Szinonimák:
UCNPs
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
koncentráció
5 mg/mL
mátrix aktív csoport
Oleic acid surface treatment
részecskeméret
30 nm±5 nm
oldhatóság
cyclohexane: dispersible
fluoreszcencia
λex 980 (green)
λem 540 nm
λem 650 nm
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
This optical features of UCNPs, results in deep tissue penetration and minimal autofluorescence background, for a broad range of applications of UCNP in diagnostics and biomedical imaging systems.
Applications include:
- Fluorescent microscopy
- Deep-tissue bioimaging
- Nanomedicine
- Optogenetics
- Security labelling
- Volumetric display
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-4.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-20 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)