Fontos dokumentumok
928321
BrettPhos Pd G3 ChemBeads
Szinonimák:
[(2-Di-cyclohexylphosphino-3,6-dimethoxy-2′,4′,6′- triisopropyl-1,1′-biphenyl)-2-(2′-amino-1,1′ -biphenyl)]palladium(II) methanesulfonate methanesulfonate
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
~5 wt.% loading of catalyst
Minőségi szint
Forma
solid
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
a címkézés mértéke
~5 wt. % loading of catalyst
SMILES string
[Pd+]c5c(cccc5)c6c(cccc6)N.P(C4CCCCC4)(C3CCCCC3)c1c(ccc(c1c2c(cc(cc2C(C)C)C(C)C)C(C)C)OC)OC.[S](=O)(=O)([O-])C
Általános leírás
For larger scale uses, product also available in powdered form (761605)
Alkalmazás
- [Pd(cinnamyl)(BrettPhos)]OTf by reacting with [(cinnamyl)PdCl]2 and AgOTf.
- [Pd(crotyl)(BrettPhos)]OTf by reacting with [(crotyl)PdCl]2 and AgOTf.
- [Pd(allyl)(BrettPhos)]OTf by reacting with [(allyl)PdCl]2 and AgOTf.
- Pd(allyl)(BrettPhos)Cl by reacting with [(allyl)PdCl]2.
Egyéb megjegyzések
Versatile Methods to Dispense Sub milligram Quantities of Solids Using Chemical-Coated Beads for High-Throughput Experimentation
ChemBead Enabled High-Throughput Cross-Electrophile Coupling Reveals a New Complementary Ligand
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Carc. 1B Inhalation
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
ChemBeads, catalyst-coated glass beads, dispense solid chemical reagents for nanomole-scale high-throughput reaction screening.