Merck
901907
Sigma-Aldrich
RuPhos
95%
Szinonimák:
2-Dicyclohexylphosphino-2′,6′-diisopropoxybiphenyl
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C30H43O2P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
466.64
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352112
NACRES:
NA.22
Teszt
95%
form
powder or crystals
reakcióalkalmasság
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
mp
123-126 °C
125 °C
funkcionális csoport
phosphine
SMILES string
CC(C)Oc1cccc(OC(C)C)c1-c2ccccc2P(C3CCCCC3)C4CCCCC4
InChI
1S/C30H43O2P/c1-22(2)31-27-19-13-20-28(32-23(3)4)30(27)26-18-11-12-21-29(26)33(24-14-7-5-8-15-24)25-16-9-6-10-17-25/h11-13,18-25H,5-10,14-17H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MXFYYFVVIIWKFE-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Bulky phosphine ligand used in a palladium-catalyzed cross-coupling of aminoethyltrifluoroborates with electron-poor aryl bromides.
Jogi információk
Usage subject to Patents: EP 1097158; JP 5758844; CA 2336691
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Paul Chatelain et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 58(42), 14959-14963 (2019-08-24)
Ideal organic syntheses involve the rapid construction of C-C bonds, with minimal use of functional group interconversions. The Suzuki-Miyaura cross-coupling (SMC) is a powerful way to form biaryl linkages, but the relatively similar reactivity of electrophilic partners makes iterative syntheses
Cikkek
The Hazari group has developed an improved palladium precatalyst scaffold for a wide range of cross-coupling reactions