Merck
928356
Sigma-Aldrich
Xantphos ChemBeads
Szinonimák:
4,5-Bis(diphenylphosphino)-9,9-dimethylxanthene
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C39H32OP2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
578.62
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
NACRES:
NA.82
Forma
solid
Minőségi szint
összetétel
~ 4 wt.% loading of catalyst
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
SMILES string
CC1(c2c(Oc3c1cccc3P(c4ccccc4)c5ccccc5)c(P(c6ccccc6)c7ccccc7)ccc2)C
InChI
1S/C39H32OP2/c1-39(2)33-25-15-27-35(41(29-17-7-3-8-18-29)30-19-9-4-10-20-30)37(33)40-38-34(39)26-16-28-36(38)42(31-21-11-5-12-22-31)32-23-13-6-14-24-32/h3-28H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CXNIUSPIQKWYAI-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Ligand used in a synthesis of heterocycles by palladium-catalyzed C-N cross coupling of 3-bromothiophenes with 2-aminopyridines. Also used in a ruthenium-catalyzed alkylation of active methylene compounds with alcohols.
  • Metal chelating ligand for catalysis.
  • ChemBeads are chemical coated glass beads. ChemBeads offer improved flowability and chemical uniformity perfect for automated solid dispensing and high-throughput experimentation. The method of creating ChemBeads uses no other chemicals or surfactants allowing the user to accurately dispense sub-milligram amounts of chemical.
Learn more about ChemBeads products
For larger scale uses, product also available in powdered form (526460)
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Carc. 1B Inhalation
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
ChemBeads, catalyst-coated glass beads, dispense solid chemical reagents for nanomole-scale high-throughput reaction screening.