Fontos dokumentumok
900856
1-Butyl-3-methylimidazolium chloride
≥99%
Szinonimák:
1-Methyl-3-butylimidazolium chloride, N-Butyl-N′-methylimidazolium chloride, BMIMCl
Teszt
≥99%
Forma
solid
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
~70 °C
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
környezetbarátabb alternatív kategória
, Aligned
SMILES string
[Cl-].CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.ClH/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;/h6-8H,3-5H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FHDQNOXQSTVAIC-UHFFFAOYSA-M
Related Categories
Általános leírás
Click here for more information.
Alkalmazás
Vigyázat
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
377.6 °F - (External MSDS)
Lobbanási pont (C)
192 °C - (External MSDS)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Szilárdtest Li akkumulátorok: Szilárd elektrolitok, ionvezetés, szerkezetek és elektrokémiai folyamatok áttekintése.
Solid-state Li batteries: Review of solid electrolytes, ion conduction, structures, and electrochemical processes.
Ionic liquid electrolytes explored for rechargeable batteries' advancement; future IL development discussed.