Fontos dokumentumok
89483
1-Ethyl-3-methylimidazolium bromide
≥97.0% (T)
Szinonimák:
1-Ethyl-3-methyl-1H-imidazolium bromide, 1-Methyl-3-ethylimidazolium bromide
Teszt
≥97.0% (T)
Forma
crystals
SMILES string
[Br-].CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.BrH/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;/h4-6H,3H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GWQYPLXGJIXMMV-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
- 1-ethyl-3-methylimidazolium bis((trifluoromethyl)sulfonyl)imide
- 1-ethyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
- (EMI)[Cd(BTC)] (EMI = 1-ethyl-3-methylimidazolium, BTC = 1,3,5-benzenetricarboxylate), a coordination polymer
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)