Fontos dokumentumok
57457
1-Butyl-3-methylimidazolium hydrogen sulfate
≥95% (HPLC)
Szinonimák:
[BMIM][HSO4]
Teszt
≥95% (HPLC)
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Safer Solvents and Auxiliaries
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
szennyeződések
≤1.0% water
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤1%
környezetbarátabb alternatív kategória
, Aligned
SMILES string
OS([O-])(=O)=O.CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.H2O4S/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;1-5(2,3)4/h6-8H,3-5H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KXCVJPJCRAEILX-UHFFFAOYSA-M
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
543.2 °F
Lobbanási pont (C)
284 °C
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
BASIONICS™ Ionic Liquids offer diverse properties for varied applications in the BASF portfolio.