Fontos dokumentumok
40477
1-Methylimidazolium chloride
95%
Szinonimák:
1-Methylimidazole hydrochloride
Teszt
≥94.5% (HPLC)
95%
szennyeződések
≤1% water
SMILES string
Cl[H].Cn1ccnc1
InChI
1S/C4H6N2.ClH/c1-6-3-2-5-4-6;/h2-4H,1H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
STCBHSHARMAIOM-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
BASIONICS™ Ionic Liquids offer diverse properties for varied applications in the BASF portfolio.