Fontos dokumentumok
757136
Lithium bis(oxalato)borate
Szinonimák:
LiBOB, Lithium bis(ethanedioato)borate, Lithium bis(oxalate)borate
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder or crystals
Minőségi szint
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
>300 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
[Li+].O=C1O[B-]2(OC1=O)OC(=O)C(=O)O2
InChI
1S/C4BO8.Li/c6-1-2(7)11-5(10-1)12-3(8)4(9)13-5;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NVQAYVUCVASGDK-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1A
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Szilárdtest Li akkumulátorok: Szilárd elektrolitok, ionvezetés, szerkezetek és elektrokémiai folyamatok áttekintése.
Solid-state Li batteries: Review of solid electrolytes, ion conduction, structures, and electrochemical processes.
Solid oxide fuel cells and electrolyzers show potential for chemical-to-electrical energy conversion, despite early development stages.
Li-ion batteries are currently the focus of numerous research efforts with applications designed to reduce carbon-based emissions and improve energy storage capabilities.