Merck
95803
Sigma-Aldrich
1-Methyl-3-octylimidazolium chloride
≥97.0% (HPLC)
Szinonimák:
OMIMCl
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H23ClN2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
230.78
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (HPLC)
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.505-1.515
sűrűség
1.01 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
[Cl-].CCCCCCCC[n+]1ccn(C)c1
InChI
1S/C12H23N2.ClH/c1-3-4-5-6-7-8-9-14-11-10-13(2)12-14;/h10-12H,3-9H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OXFBEEDAZHXDHB-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
1-Methyl-3-octylimidazolium chloride ionic liquid ([MOIM]Cl) can be used as:      
  • A reaction medium for the hydrolysis of sucrose to form hydroxymethylfurfural in the presence of HCl and metal chloride catalyst.        
  • A structure-directing agent during the preparation of organized mesoporous alumina.
Egyéb megjegyzések
Lipophilic ionic liquid
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
DNA?gelatin complex coacervation, UCST and first-order phase transition of coacervate to anisotropic ion gel in 1-methyl-3-octylimidazolium chloride ionic liquid solutions
Rawat, Kamla, V. K. Aswal, and H. B. Bohidar
The Journal of Physical Chemistry B, 116.51, 14805-41816 (2012)
Solute?solvent interactions of glycine, l-alanine, and l-valine in aqueous 1-methyl-3-octylimidazolium chloride ionic liquid solutions in the temperature interval (288.15?308.15) K
Pal, Amalendu, et al.
Thermochimica Acta, 590, 127-137 (2014)
Z.M.A. Judeh et al.
Tetrahedron Letters, 43, 9381-9381 (2002)
Ionic liquids as modulators of the critical micelle concentration of sodium dodecyl sulfate
Beyaz, Ayse, Woon Su Oh, and V. Prakash Reddy
Colloids and Surfaces. B, Biointerfaces, 35.2, 119-124 (2004)
Synthesis of organized mesoporous alumina templated with ionic liquids.
Zilkova N, et al.
Microporous and Mesoporous Materials : The Official Journal of the International Zeolite Association, 95(1), 176-179 (2006)