Merck
04129
Sigma-Aldrich
1-Butyl-3-methylimidazolium chloride
≥99.0% (HPLC)
Szinonimák:
BMIMCl
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H15ClN2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
174.67
Beilstein:
6449277
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (HPLC)
form
powder
szennyeződések
≤0.2% water
mp
~70 °C
SMILES string
[Cl-].CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.ClH/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;/h6-8H,3-5H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FHDQNOXQSTVAIC-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
1-Butyl-3-methylimidazolium chloride is a high-purity ionic liquid (HPIL) with low water content. It shows high cellulose-dissolving ability.
Alkalmazás
[BMIM]Cl in combination with glycerol forms an effective plasticizer with higher thermal stability, flexibility and tensile strength.
Piktogramok
Skull and crossbonesEnvironment
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
377.6 °F - (External MSDS)
Lobbanási pont (C)
192 °C - (External MSDS)
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Co-Solvent Facilitated in situ Esterification of Cellulose in 1-Ethyl-3-Methylimidazolium Acetate
Olsson, Carina, and Gunnar Westman
BioResources, 12.1, 1395-1402 (2017)
Characterising the Electronic Structure of Ionic Liquids: An Examination of the 1?Butyl?3?Methylimidazolium Chloride Ion Pair
Hunt, Patricia A., Barbara Kirchner, and Tom Welton
Chemistry?A European Journal , 12.26, 6762-6775 (2006)
A simple method for preparation of a novel hydrophobic ionic liquid with a per-fluoro-tert-butoxide anion
Kurnia, Kiki A., et al.
New. J. Chem., 41.1, 47-50 (2017)
Saccharification of cellulose in the ionic liquids and glucose recovery
Liu, Zhen, et al.
Renewable Energy (2017)
Extraction of Essential Oils of Lemon Grass Using Ionic Liquid
Murata, Chihiro, et al.
Asian Journal of Chemistry, 29.2, 309-309 (2017)