Merck
70956
Sigma-Aldrich
1-Butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
≥97.0% (HPLC)
Szinonimák:
BMIMPF6
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H15F6N2P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
284.18
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (HPLC)
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.411 (lit.)
sűrűség
1.38 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.F6P/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;1-7(2,3,4,5)6/h6-8H,3-5H2,1-2H3;/q+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IXQYBUDWDLYNMA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
BMIMPF6 is used as an efficient reaction medium for various synthetic and catalytic transformations.
1-Butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate is an imidazolium-based, hydrophobic, room temperature ionic liquid (RTIL). It can be prepared by reacting 1-methylimidazole with chlorobutane. Gaseous hydrofluorocarbons (HFCs) such as fluoromethane, fluoroethane and 1,1,2,2-tetrafluoroethane are soluble in BMIMPF6.
Alkalmazás
1-Butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate is an ionic liquid employed in many environmentally friendly reactions.
It can also be used as a medium for reactions such as:
  • Ring-closing metathesis of diene and enyne substrates in the presence of a novel recyclable ruthenium carbene complex.
  • Nickel(II)acetylacetonate catalyzed oxidation of aromatic aldehydes to the corresponding acids using dioxygen as the oxidant.
  • Lipase-catalyzed enantioselective acylation of allylic alcohols.
  • Allylation of aldehydes using tetraallylstannane to yield homoallylic alcohols.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
J. Howarth et al.
Tetrahedron Letters, 41, 10319-10319 (2000)
T. Itoh et al.
Chemistry Letters (Jpn), 262-262 (2001)
Lipase-catalyzed enantioselective acylation in the ionic liquid solvent system: reaction of enzyme anchored to the solvent.
Itoh T, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 30(3), 262-263 (2001)
Ionic liquids: a convenient solvent for environmentally friendly allylation reactions with tetraallylstannane.
Gordon C.
Chemical Communications (Cambridge, England), (15), 1431-1432 (1999)
1-Butyl-3-methylimidazolium Hexafluorophosphate ([Bmim] PF6)
Yao Q
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2001)