Fontos dokumentumok
95137
1-Butyl-3-methylimidazolium bromide
>97.0% (HPLC)
Szinonimák:
BMIMBr
Teszt
>97.0% (HPLC)
Forma
crystals
szennyeződések
≤1% water
SMILES string
[Br-].CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.BrH/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;/h6-8H,3-5H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KYCQOKLOSUBEJK-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)