Merck
87929
Sigma-Aldrich
1-Hexyl-3-methylimidazolium chloride
≥97.0% (HPLC)
Szinonimák:
HMIMCl
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10H19ClN2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
202.72
Beilstein:
8356525
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (HPLC)
form
liquid
SMILES string
[Cl-].CCCCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C10H19N2.ClH/c1-3-4-5-6-7-12-9-8-11(2)10-12;/h8-10H,3-7H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NKRASMXHSQKLHA-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
1-hexyl-3-methylimidazolium chloride is an ionic liquid (IL). Its surface and bulk properties in aqueous solution at various temperatures indicates that it behaves as a short-chain cationic surfactant and shows aggregation behavior.
Fizikai forma
Ionic solvent, liquid salt
Egyéb megjegyzések
Ionic liquid employed in the catalytic, solvent-free alkylation; catalyst for polymerization of olefins.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Effect of electrolytes on surface tension and surface adsorption of 1-hexyl-3-methylimidazolium chloride ionic liquid in aqueous solution.
Ghasemian E, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 42(8), 962-966 (2010)
Homogeneous Tritylation of Cellulose in 1?Butyl?3?methylimidazolium Chloride
Erdmenger, Tina, et al.
Macromolecular Bioscience, 7.4, 440-445 (2007)
Vasudevan V Namboodiri et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (4), 342-343 (2002-07-18)
Microwave-assisted preparation of dialkylimidazolium tetrachloroaluminates, [CnMIM][AlCl4] and their application as recyclable catalysts for the efficient and eco-friendly protection of alcohols as tetrahydropyranyl (THP) ethers are described. The same catalyst can also be utilized for the deprotection of THP ethers.
Dynamic viscosities of a series of 1-alkyl-3-methylimidazolium chloride ionic liquids and their binary mixtures with water at several temperatures
Gomez, Elena, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 51.2, 696-701 (2006)
Solution enthalpies of ionic liquid 1-hexyl-3-methylimidazolium chloride
Fang, Da-Wei, Ying-Chun Sun, and Zhen-Wei Wang
Journal of Chemical and Engineering Data, 53.1, 259-261 (2007)