94128
1-Butyl-3-methylimidazolium chloride
≥98.0% (HPLC)
Szinonimák:
BMIMCl
Teszt
≥98.0% (HPLC)
form
solid
szennyeződések
≤1.0% H20
mp
~70 °C
SMILES string
[Cl-].CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.ClH/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;/h6-8H,3-5H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FHDQNOXQSTVAIC-UHFFFAOYSA-M
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
377.6 °F - (External MSDS)
Lobbanási pont (C)
192 °C - (External MSDS)
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?