Merck
577782
Sigma-Aldrich
Sodium carbonate decahydrate
99.999% trace metals basis
Szinonimák:
Sal soda, Soda
Méret kiválasztása
250 G
34 100,00 Ft
1 KG
131 000,00 Ft
34 100,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
250 G
34 100,00 Ft
1 KG
131 000,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
Na2CO3 · 10H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
286.14
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt:
99.999% trace metals basis
Forma:
crystalline
34 100,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
99.999% trace metals basis
Forma
crystalline
szennyeződések
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Na.10H2O/c2-1(3)4;;;;;;;;;;;;/h(H2,2,3,4);;;10*1H2/q;2*+1;;;;;;;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
Sodium carbonate decahydrate (Na2CO3.10H2O) can be used in the preparation of eutectic hydrate salts, which can be used to remove phase change materials for thermal energy storage.[1][2] It can also be dehydrated to generate cold heat using a chemical heat pump.[3]
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Preparation and thermal properties of Na2CO3 10H2O-Na2HPO4 12H2O eutectic hydrate salt as a novel phase change material for energy storage
Liu Y and Yang Y
Applied Thermal Engineering, 112, 606-609 (2017)
Heat pump characteristics of sodium carbonate dehydration/hydration system
Matsumura Y and Yoshida K
International Journal of Energy Research, 19(3), 253-261 (1995)
Graphene oxide modified hydrate salt hydrogels: form-stable phase change materials for smart thermal management
Liu Y, et al.
Journal of Material Chemistry A, 4(46), 18134-18143 (2016)
Azadeh Nilghaz et al.
Lab on a chip, 12(1), 209-218 (2011-11-18)
This paper describes the fabrication of microfluidic cloth-based analytical devices (μCADs) using a simple wax patterning method on cotton cloth for performing colorimetric bioassays. Commercial cotton cloth fabric is proposed as a new inexpensive, lightweight, and flexible platform for fabricating
Sandra Nilsson et al.
PloS one, 7(11), e46980-e46980 (2012-11-28)
During the intraerythrocytic development of Plasmodium falciparum, the malaria parasite remodels the host cell cytosol by inducing membranous structures termed Maurer's clefts and inserting parasite proteins into the red blood cell cytoskeleton and plasma membrane. Pf332 is the largest known
Cikkek
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.