Fontos dokumentumok
563218
Sodium nitrite
99.999% trace metals basis
Szinonimák:
Anti-Rust, Sodium nitrite (NaNO2 )
Teszt
99.999% trace metals basis
Forma
solid
öngyulladási hőmérséklet
914 °F
szennyeződések
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
271 °C (lit.)
SMILES string
[Na+].[O-]N=O
InChI
1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Related Categories
Alkalmazás
- corrosion inhibition
- as an effective drug on cyanide poisoning
- inhibiting the growth of micro-organisms
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
MOST offers controlled solar energy harvesting and storage, addressing global energy demands with improved storage techniques.