Fontos dokumentumok
1.06391
Supelco
Sodium carbonate decahydrate
for analysis EMSURE® ISO,Reag. Ph Eur
Szinonimák:
Sodium carbonate decahydrate, Soda, Sodium Carbonate decahydrate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
CNa2O3 · 10H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
286.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
207-838-8
NACRES:
NA.21
Ügynökség
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Minőségi szint
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
99-102% (acidimetric)
form
solid
hatékonyság
4090 mg/kg LD50, oral (Rat)
koncentráció
36.7-40.0% (Na2CO3 basis, acidimetric)
pH
11-12 (25 °C, 50 g/L in H2O)
mp
33 °C (Elimination of water of crystallisation)
oldhatóság
210 g/L
sűrűség
1.44 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
700‑900 kg/m3
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.0005%
phosphate, silicate (as SiO2): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.003%
kation nyomok
Al: ≤0.0005%
As: ≤0.0002%
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤0.0002%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0002%
N: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
tárolási hőmérséklet
15-25°C
InChI
1S/CH2O3.2Na.10H2O/c2-1(3)4;;;;;;;;;;;;/h(H2,2,3,4);;;10*1H2/q;2*+1;;;;;;;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L
Related Categories
Analízis megjegyzés
Assay (acidimetric, Na₂CO₃): 36.7 - 40.0 %
Assay (acidimetric): 99.0 - 102.0 %
Identity: passes test
Appearance of solution: passes test
Alkali hydroxides and Alkali hydrogen carbonates: passes test
Chloride (Cl): ≤ 0.0005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.003 %
Phosphate and Silicate (as SiO₂): ≤ 0.002 %
Total sulfur (as SO₄): ≤ 0.003 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.0005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Al (Aluminium): ≤ 0.0005 %
As (Arsenic): ≤ 0.0002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.002 %
Fe (Iron): ≤ 0.0002 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.0002 %
Corresponds to ISO, Reag. Ph Eur
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1