TP0300
Total Protein Kit, Micro Lowry, Peterson′s Modification
About This Item
Javasolt termékek
használat
sufficient for ~200 assays
Minőségi szint
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Complete kit for protein assays
- Most widely cited protein assay
- Less protein to protein variation than other assays
- Contains reagents that can remove interfering substances
Elv
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Protocols
To determine protein content, the Warburg-Christian method refers to measuring protein samples at 280 nm using a spectrophotometer.
Related Content
Protein quantification methods, reagents, and immunoassay technology for accurately measuring the protein concentrations in a variety of samples.
Products for traditional and alternative protein quantitation techniques available, including BCA, Bradford, Lowry, and more.
Fehérje mennyiségi meghatározási módszerek, reagensek és immunoassay technológia a fehérjekoncentrációk pontos méréséhez különböző mintákban.