Merck
71345
Sigma-Aldrich
Sodium carbonate
BioUltra, anhydrous, ≥99.5% (calc. on dry substance, T)
Szinonimák:
Calcined soda, Carbonic acid disodium salt, Soda ash
About This Item
Lineáris képlet:
Na2CO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
105.99
Beilstein:
4154566
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
grade
anhydrous
Minőségi szint
termékcsalád
BioUltra
Teszt
≥99.5% (calc. on dry substance, T)
Forma
powder or crystals
szennyeződések
insoluble matter, passes filter test
≤0.001% total nitrogen (N)
≤0.005% total sulfur (as SO4)
veszteség
≤1.0% loss on drying, 200 °C
pH
~12.0 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
851 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
phosphate, silicate (as SiO2): ≤50 mg/kg
kation nyomok
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤200 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV-elnyelés
λ: 260 nm Amax: 0.01
λ: 280 nm Amax: 0.01
SMILES string
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Sodium carbonate is also termed as soda ash. Solvay process uses sodium chloride and limestone to produce sodium carbonate.
Alkalmazás
Sodium carbonate has been used as a component in BG11 liquid media for cyanobacterial growth and in G625 growth medium for Anabaena flos-aquae. It has also been used to impregnate mixed-cellulose ester (MCE) filter.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Sodium carbonate helps to improve the pretreatment of rice straw and develops delignification process.
Buffer component, may be used for the removal of peripheral membrane proteins.
Egyéb megjegyzések
Salt component in the fractionation of multivalent nucleotides by inorganic salt co-precipitation
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Antibiotic Disc Assay for Measuring Cell Wall Function in Synechocystis sp. PCC6803
Cheregi O and Funk C
Bio-protocol, 6(24), 283-291 (2016)
Preparation of biogenic gas vesicle nanostructures for use as contrast agents for ultrasound and MRI
Lakshmanan A, et al.
Nature Protocols, 12(10), 2050-2050 (2017)
Sodium Carbonate: A Versatile Material (2000)
Innovative monitoring of atmospheric gaseous hydrogen fluoride
Dugheri S, et al.
International Journal of Analytical Chemistry, 2016(10) (2016)
Isolation of cyclic AMP by inorganic salt coprecipitation.
P S Chan et al.
Methods in enzymology, 38, 38-41 (1974-01-01)