Merck
339741
Sigma-Aldrich
Sulfuric acid
99.999%
Szinonimák:
Dihydrogen sulfate, Oil
About This Item
Lineáris képlet:
H2SO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
98.08
Beilstein:
2037554
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352301
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Ügynökség
suitable for SM 5210
Minőségi szint
gőzsűrűség
<0.3 (25 °C, vs air)
gőznyomás
1 mmHg ( 146 °C)
leírás
Nominally 95-98% H2SO4
Teszt
99.999%
form
viscous liquid
szín
clear
pH
1.2 (5 g/L)
bp
~290 °C (lit.)
sűrűség
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Sulfuric acid is a strong mineral acid, that is commonly used in organic synthesis as a reagent, catalyst, and solvent. It is also useful to perform several functions, including dehydration, sulfonation, and nitration.
Alkalmazás
Sulfuric acid is used:
  • As a catalyst in the esterification of acetic and palmitic acid.
  • As a solvent in the synthesis of binary technetium sulfide via the reaction of pertechnetate and hydrogen sulfide.
  • As a dehydrating agent, catalyst, and active reactant in the chemical industry.
  • To prepare silica-sulfuric acid composite, which is used as a catalyst in organic synthesis.
Analízis megjegyzés
Purity based on trace metals
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Silica sulfuric acid and silica chloride as efficient reagents for organic reactions
Salehi P, et al.
Current Organic Chemistry, 10(17), 2171-2189 (2006)
Preparation of activated carbons previously treated with sulfuric acid: a study of their adsorption capacity in solution
Cuerda-Correa EM, et al.
Applied Surface Science, 252(17), 6042-6045 (2006)
Esterification of free fatty acids using sulfuric acid as catalyst in the presence of triglycerides
Marchetti JM and Errazu AF
Biomass and Bioenergy, 32(9), 892-895 (2008)
Analysis of Malondialdehyde, Chlorophyll Proline, Soluble Sugar, and Glutathione Content in Arabidopsis seedling
Zhang Z, et al.
Bio-protocol, 3(14) (2013)
The Mechanical Performance of a Biomimetic Nanointerface Made of Multilayered Polyelectrolytes.
Cavelier S, et al.
European Journal of Inorganic Chemistry, 32, 5380-5389 (2012)
Cikkek
A savak és bázisok táblázata a savak és bázisok erősségét sorolja fel (a legerősebbtől a leggyengébbig). Egyszerűen használható laboratóriumi referenciatáblázat tudósok, kutatók és laboránsok számára.
Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.
Related Content
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.