Fontos dokumentumok
S6297
Sodium bicarbonate
BioXtra, 99.5-100.5%
Szinonimák:
Sodium hydrogen carbonate
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioXtra
Minőségi szint
Teszt
99.5-100.5%
Forma
powder
szennyeződések
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.015% Insoluble matter
pKa (25 °C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
oldhatóság
H2O: 1 M, clear, colorless
sűrűség
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.003%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
kation nyomok
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.005%
NH4+: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0005%
SMILES string
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
- McCoy′s 5A medium to culture cell line BCRC 60187
- minimum essential medium α (MEMα) to culture rat skeletal myoblasts
- F-12K medium to culture bioartificial pancreas (BAP)
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?